Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 150 ml
Código de producto. 11763303
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
LDPE
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. Tipo de tapón Material del cierre Esterilidad unitSize
11763303 Tapón de rosca individual LDPE No estéril 250 PCS
12367387 Tapón de rosca individual LDPE Estéril paquete de 250
11723034 Tapón de rosca doble Polietileno No estéril 250 PCS
11733034 Tapón de rosca doble Polietileno de alta densidad (HPDE) Estéril paquete de 250
11743034 Tapón de rosca con acolchado Tresylene No estéril paquete de 250
5 options
Código de producto. 11763303
Marca: Gosselin™ LR150A03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE de 150mL Gosselin™ se suministran con tapón de rosca único o doble o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande, boca ancha
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 51 mm
Cantidad 250/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 51 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 108 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual