Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base plana
Descripción
- Tubos para centrífuga
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Cero
- Contacto con los alimentos: la materia prima cumple con la normativa CE N°1935/2004
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | No incluido |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 7 mL |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 500 |
| Cantidad | Cartón de 2000 |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 16,6 mm |
| Mostrar más |