Learn More
Gosselin™ Bolsas con bolsillo y cremallera
Código de producto. p-8001972
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Longitud (métrico):
170 mm
220 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11713254 Azul 170 mm 1000 PCS
11723254 Natural 170 mm 1000 PCS
11743254 Natural 220 mm paquete de 1000
11793254 Natural 300 mm 1000 PCS
11887313 Amarillo 170 mm paquete de 1000
5 options
Código de producto. 11713254
Marca: Gosselin™ SP201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente opción de almacenamiento y transporte para muestras sólidas. Las bolsas con cremallera de bolsillo Gosselin™ no son estériles y se han fabricado con plástico de PE.
  • Sistema de cierre rápido
  • Bolsillo simple o doble
  • Disponibles en una gama de colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan en la recogida y transporte de tubos y muestras sólidas
Material Polietileno
Grosor (métrico) 50 μm
Cantidad Cartón de 4000
Longitud (métrico) 170 mm
Anchura (métrico) 125 mm