Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda de 10 ml
Descripción
- Base de faldón
- Para el uso en el laboratorio
- Compatibles con sistemas de automatización
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles en versión estéril o aséptica
- Disponibles con tapón rojo o blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137 |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | LDPE |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Incluye | Base de faldón |
| Envase | Bolsa de 250 |
| Cantidad | Cartón de 1000 |
| Mostrar más |