Learn More
Placa de contacto Gosselin™
Descripción
- 65 x 14,5 mm (An x Al)
- 0/3/4 orificios de ventilación
- Poliestireno en cristal (PS)
- Planicidad óptima
- Tapa de agarre
- Rejilla moldeada de 10 x 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE N° 1935/2004, ISO 11137: |
| Color | Natural |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa Petri de contacto |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología |
| Cantidad | Cartón de 720 |
| Altura (métrico) | 14,5 mm |
| Mostrar más |