Learn More
Corning™ Bolsas para mezclador esterilizables en autoclave
Descripción
- Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
- Resistencia térmica de 134 °C
- Transparente
Información de órdenes
Las bolsas sin imprimir se envasan en cajas.Las bolsas impresas se envasan en rollos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 21 l |
| Capacidad (imperial) | 5.54 gal |
| Color | Natural |
| Altura (métrico) | 78 cm |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Símbolo de peligro biológico |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Grosor | 40 μm |
| Mostrar más |