Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Fabricados con poliestireno o polipropileno. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml presentan una forma redonda.
110.00€ - 418.51€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Para utilizar con | Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
Envase | Bolsa de 500 |
Diámetro (métrico) | 12,8 mm |
Código de producto | Marca | Material | Tipo de tapón | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo de tapón | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11779382
|
Gosselin
TK75-044 |
Polipropileno | Tapón recto | No estériles |
418.51€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11759382
|
Gosselin
TK75-003 |
Polipropileno | Sin tapón | No estériles |
110.00€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11729412
|
Gosselin
TK75-001 |
Poliestireno | Sin tapón | No estériles |
136.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12123841
|
Gosselin
TK75-023 |
Polipropileno | Tapón con aletas | No estériles |
262.42€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11874021
|
Gosselin
TK75-036 |
Poliestireno | Sin tapón | No estériles |
117.29€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11769382
|
Gosselin
TK75-018 |
Polipropileno | Tapón con aletas | Estéril |
213.89€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11759412
|
Gosselin
TK75-022 |
Poliestireno | Tapón recto | Estéril |
236.04€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11739412
|
Gosselin
TK75-006 |
Poliestireno | Tapón con aletas | Estéril |
279.00€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Tubo de polipropileno o poliestireno natural
- Capacidad nominal de 5 ml
- Montado
Spezifikation
Natural | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
12,8 mm |
5 ml | |
Bolsa de 500 | |
Tubo de fondo redondo |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.