Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Código de producto. 11769382
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
2500 PCS
paquete de 2000
paquete de 4000
Código de producto. 11769382
Marca: Gosselin TK75018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno o polipropileno. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml presentan una forma redonda.
  • Tubo de polipropileno o poliestireno natural
  • Capacidad nominal de 5 ml 
  • Montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Incluye Tapón con aletas
Envase Bolsa de 500
Cantidad Cartón de 2000
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 12,8 mm
Tipo de tapón Tapón con aletas
Tipo de producto Tubo de fondo redondo