Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Código de producto. 11759412
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tapón recto
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
2500 PCS
paquete de 2000
paquete de 4000
Código de producto. 11759412
Marca: Gosselin TK75022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno o polipropileno. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml presentan una forma redonda.
  • Tubo de polipropileno o poliestireno natural
  • Capacidad nominal de 5 ml 
  • Montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Poliestireno
Para utilizar con Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Incluye Tapón recto
Envase Bolsa de 500
Cantidad 2000/Paq.
Con reborde No
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 12,8 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de fondo redondo