Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base cónica
Click to view available options
Closure Included:
Sí
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Descripción
- Estériles
- Tubos para centrífuga
- Con certificado de esterilidad separable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EU 10/2011, ISO 11137 |
| Color del tapón | Verde |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifugación |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |