Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda de 3,5 ml
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón con aletas
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
3000 PCS
paquete de 2500
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Compatibles con sistemas de automatización
- Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 3,5 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 500 |
| Cantidad | Cartón de 2500 |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 11,8 mm |
| Mostrar más |