Learn More
Gosselin™ Placa de Petri doble de 100x15 mm, con doble embolsado con etiquetas de trazabilidad, optimizada para la automatización
Descripción
El producto estéril incluye una doble bolsa exterior con trazabilidad.
- Tres orificios de ventilación
- Poliestireno de cristal
- Planicidad óptima
- Fabricados en clase 100
- Área mate
- Fundas de fácil apertura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de Petri |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Número de pocillos | 2 |
| Envase | Fundas de apertura fácil, con doble bolsa con etiquetas de trazabilidad |
| Ventilación | 3 |
| Altura (métrico) | 14,2 mm |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |