Learn More
Gosselin™ Placas de Petri de 100 x 15 mm
Código de producto. p-7193025
Change view
Click to view available options
Ventilación:
1
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
paquete de 825
Código de producto. Ventilación unitSize
15478794 Ninguno paquete de 700
15448794 1 paquete de 825
2 options
Código de producto. 15478794
Marca: Gosselin™ SH90101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de Petri de poliestireno (PS) de cristal con fundas fáciles de abrir.
  • Diámetro 90 mm
  • Poliestireno en cristal (PS)
  • Planicidad óptima
  • Fundas de fácil apertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 700/caja
N.° por paquete 28/Paq.
Ventilación Ninguno
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 90 mm