Learn More
Ismatec™ Tubo CR100 estilo Gore
Código de producto. 15340621
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15340621
Marca: Ismatec™ GX0106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Información de órdenes
Diámetro interno (sistema métrico)
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2,8 mm
Material Gore 100CR
Diámetro exterior (imperial) 4,4 mm
Longitud global (métrico) 30,5 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Blanco
Tipo de producto Tubos de conducción