Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubos PFL de GORE STA-PURE
Código de producto. 17877943
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
0.31 cm
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
17877943 4,8 mm 0.31 cm
17887943 1,6 mm 0.31 cm
17215103 3,2 mm cada uno
17897943 6,4 mm 0.31 cm
17857933 8,0 mm 0.31 cm
5 options
Código de producto. 17877943
Marca: Watson-Marlow Tubing 966.0048.016
La serie PFL de GORE STA-PURE, antes conocida como tubos Chem-sure, resiste casi todos los productos químicos agresivos, incluso disolventes orgánicos como metiletilcetona, tolueno y acetona
  • PFL de STA-PURE resiste casi todos los productos químicos agresivos, incluso disolventes orgánicos como metiletilcetona, tolueno y acetona.
  • PFL de STA-PURE es un compuesto de PTFE de alto rendimiento y un fluoroelastómero de alta calidad que proporciona una extraordinaria resistencia química, una vida útil extremadamente larga y presiones de rotura muy altas. No contiene plastificantes, aceptantes de ácidos ni otros fluidos de procesamiento, por lo que es uno de los tubos de mayor pureza.
  • Las pruebas de lixiviabilidad con acetato de etilo produjeron más de 100 veces menos extraíbles totales que otros materiales de tubos de fluoroelastómero. Además, PFL de STA-PURE dispone de pruebas de Clase VI para aplicaciones farmacéuticas.
  • Guía de compatibilidad química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.1875 in.
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material ePTFE, Platinum-cured FFKM
Longitud global (imperial) 12 in.
Longitud global (métrico) 305 mm
Grosor (imperial) 0.1875 in.
Grosor (métrico) 4.8 mm
Color Off-white
Dureza 85 (Shore A, ± 10)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto PFL Tubing