Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas L/S™ de la serie PFL STA-PURE™ Gore™ Masterflex
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Aplicaciones químicas y farmacéuticas
- Resistencia química mejorada, incluidos los disolventes orgánicos agresivos, sin espalación, baja permeabilidad al gas, blanco opaco
- La elección ideal para aplicaciones de procesamiento farmacéutico y biofarmacéutico de alta pureza o de larga duración.
- El compuesto patentado (perfluoroelastómero) y ePTFE (politetrafluoroetileno) dan como resultado un tubo que ofrece una alta durabilidad flexible para una mayor resistencia a la ruptura, incluso en aplicaciones de hasta 4,13 bar (60 psi).
- Las pruebas de funcionamiento de las bombas a largo plazo demuestran que los tubos para bombas de la serie PFL STA-PURE™ Gore™ duran cientos de horas con caudales constantes y repetibles, lo que supone un ahorro de tiempo y reduce el mantenimiento al tener que cambiarlos menos a menudo.
- Si está buscando tubos para un flujo y un proceso estables, que soporten los métodos CIP (limpieza «in situ») o SIP (vapor «in situ»)—¡Ua ha encontrado el tubo perfecto!
- Recomendados para su uso en cabezales de bomba estándar L/S™ e I/P™ y Easy-Load™, y cabezales de bomba L/S™ Easy-Load™ II.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea europea; USP; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | Serie PFL STA-PURE |
| Longitud global (imperial) | 1 pies |
| Longitud global (métrico) | 0,35 m |
| Para utilizar con | Serie de bombas L/S |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Caudal | 2300 ml/min |
| Mostrar más |