Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas L/S™ de la serie PFL STA-PURE™ Gore™ Masterflex
Código de producto. 15848672
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
16
18
Caudal:
130 mL/min
2300 ml/min
480 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Caudal unitSize
15848672 16 480 ml/min cada uno
15929885 14 130 mL/min cada uno
15929076 18 2300 ml/min cada uno
3 options
Código de producto. 15848672
Marca: Masterflex™ 9624216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-performance pump tubing for challenging applications
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones químicas y farmacéuticas
  • Resistencia química mejorada, incluidos los disolventes orgánicos agresivos, sin espalación, baja permeabilidad al gas, blanco opaco
  • La elección ideal para aplicaciones de procesamiento farmacéutico y biofarmacéutico de alta pureza o de larga duración.
  • El compuesto patentado (perfluoroelastómero) y ePTFE (politetrafluoroetileno) dan como resultado un tubo que ofrece una alta durabilidad flexible para una mayor resistencia a la ruptura, incluso en aplicaciones de hasta 4,13 bar (60 psig).
  • Las pruebas de funcionamiento de las bombas a largo plazo demuestran que los tubos para bombas de la serie PFL STA-PURE™ Gore™ duran cientos de horas con caudales constantes y repetibles, lo que supone un ahorro de tiempo y reduce el mantenimiento al tener que cambiarlos menos a menudo.
  • Si está buscando tubos para un flujo y un proceso estables, que soporten los métodos CIP (limpieza «in situ») o SIP (vapor «in situ»)—¡Ua ha encontrado el tubo perfecto!
  • Recomendados para su uso en cabezales de bomba estándar L/S™ e I/P™ y Easy-Load™, y cabezales de bomba L/S™ Easy-Load™ II.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea europea; USP; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Descripción Compuesto patentado de silicona curada con platino y ePTFE
Esterilizables en autoclave
Material Serie PFL STA-PURE
Longitud global (imperial) 1 pies
Longitud global (métrico) 0,35 m
Para utilizar con Serie de bombas L/S
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 16
Caudal 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Método de esterilización Autoclave, SIP
Presión máxima 60 psi, 4,1 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Tubos de bombas