Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubos PCS de GORE STA-PURE
Código de producto. 17827943
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
0.31 cm
30 cm
Código de producto. 17827943
Marca: Watson-Marlow Tubing 961.0016.016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo reforzado de silicona con PTFE serie PCS de STA-PURE proporciona un rendimiento a largo plazo con precisión repetible, vital en los sectores farmacéutico y de alta tecnología.
  • El tubo de bombeo PCS de STA-PURE proporciona un rendimiento a largo plazo con precisión repetible, algo vital en los sectores farmacéutico y de alta tecnología.
  • PCS de STA-PURE tiene una construcción compuesta única de silicona en un entramado de PTFE, lo que le proporciona una resistencia superior a la rotura de hasta 7 bar (100 psi) y una vida útil 18 veces mayor que los tubos de silicona. Casi no produce espalación, está aprobada según USP Clase VI y no es tóxica, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones biofarmacéuticas.
  • Ampliamente utilizada para aplicaciones de ultrapureza, como filtración de flujo tangencial, ultrafiltración, transferencia de células vivas, fermentación y alimentación de reactores biológicos. También se utiliza para el revestimiento de tabletas acuosas.
  • Guía de compatibilidad química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material ePTFE, Platinum-cured Silicone
Longitud global (imperial) 12 in.
Longitud global (métrico) 305 mm
Grosor (imperial) 0.0625 in.
Grosor (métrico) 1.6 mm
Color Off-white
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto PCS Tubing