missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GOLPH2 Monoclonal Antibody (OTI6C9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15905424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15905424 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905424

Marca: Invitrogen™ MA525820

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GOLPH2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is a type II Golgi transmembrane protein. It processes protein synthesized in the rough endoplasmic reticulum and assists in the transport of protein cargo through the Golgi apparatus. The expression of this encoded protein has been observed to be upregulated in response to viral infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GOLPH2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C9
Concentración 1.00 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GOLM1
N.º de referencia del gen Q8NBJ4
Alias de gen 2310001L02Rik; AW125446; bA379P1.3; C9orf155; D030064E01Rik; epididymis luminal protein 46; FLJ22634; FLJ23608; Golgi membrane protein 1; Golgi membrane protein GP73; golgi phosphoprotein 2; golgi protein, 73-kD; GOLM1; Golph2; GOLPH2Ê; GP73; HEL46; PSEC0242; PSEC0257; RP11-379P1.3; UNQ686/PRO1326
Símbolos de los genes GOLM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of GOLM1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51280
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.