missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLM1 Monoclonal Antibody (OTI3D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17570792
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17570792 30 μL 30 microlitros
17550792 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17570792

Marca: Origene Technologies TA504111S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GOLM1 Monoclonal antibody specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GOLM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D7
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Pfdn6
N.º de referencia del gen O15212
Alias de gen 2310001L02Rik; AW125446; bA379P1.3; C9orf155; D030064E01Rik; epididymis luminal protein 46; FLJ22634; FLJ23608; Golgi membrane protein 1; Golgi membrane protein GP73; golgi phosphoprotein 2; golgi protein, 73-kD; GOLM1; Golph2; GOLPH2Ê; GP73; HEL46; PSEC0242; PSEC0257; RP11-379P1.3; UNQ686/PRO1326
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-129 of human PFDN6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10471
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.