missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golidocitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16415086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16415086 100 mg 100 miligramos
16494108 10 mg 10 miligramos
16460467 50 mg 50 miligramos
16416817 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16415086

Marca: Medchem Express HY107361

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).

Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Golidocitinib
CAS 2091134-68-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N9O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD4205
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (510.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](N1CCN(C)CC1)C(NC2=C3C(C(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5OC)=NC=C4)=CN3)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 489.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.