missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Golgin 97 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-81753JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Golgin 97 Polyclonal antibody specifically detects Golgin 97 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Golgin 97 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| gap junction protein, alpha 4, 37kD, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 1, golgin A1, Golgin subfamily A member 1, Golgin-97, MGC33154 | |
| Golgin 97 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human Golgin 97. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of Golgin 97. Amino Acid Squence: DFASDGSSSREDLSSQL | |
| 0.1 mL | |
| Golgi Apparatus Markers | |
| 2800 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido