missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Golgi protein 58k Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13229558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13229558 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13229558

Marca: Invitrogen™ PA522075

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HepG2, mouse liver, MDA-MB-231. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (89%), Pig (84%), Chicken (80%), Bovine (88%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Golgi Protein, 58K is a bifunctional enzyme that channels 1-carbon units from formiminoglutamate, a metabolite of the histidine degradation pathway, to the folate pool. Mutations in this gene are associated with glutamate formiminotransferase deficiency. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi protein 58k
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.98 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Ftcd
N.º de referencia del gen O95954, Q91XD4
Alias de gen 58 kDa microtubule-binding protein; Formimidoyltetrahydrofolate cyclodeaminase; formimidoyltransferase cyclodeaminase; Formimidoyltransferase-cyclodeaminase; Formiminotetrahydrofolate cyclodeaminase; formiminotransferase cyclodeaminase; formiminotransferase-cyclodeaminase; FTCD; Glutamate formimidoyltransferase; Glutamate formiminotransferase; Glutamate formyltransferase; I79_006831; LCHC1
Símbolos de los genes Ftcd
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human 58K Golgi protein. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10841, 14317
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.