missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GOLGA3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15746811 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15746811 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15746811

Marca: Invitrogen™ PA558939

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: STRGTYGILS KTVGTQDTPY MVNGQEIPAD TLGQFPSIKD VLQAAAAEHQ DQGQEVNGEV RSRRDSICSS VSLESSAAET QEEMLQVLKE KMRLEG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 71%.

The protein encoded by this gene is a member of kinesin-like protein family. Proteins of this family are microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. This protein is important for anaphase chromosome segregation and may be required to coordinate the onset of sister centromere separation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GOLGA3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Golga3
N.º de referencia del gen Q08378
Alias de gen 5330413L04; 5430416E01Rik; AI449376; AW490576; G1-499-14; GCP170; GOLGA3; golgi autoantigen, golgin subfamily a, 3; golgi complex-associated protein of 170 kDa; Golgi membrane associated protein; Golgi peripheral membrane protein; golgin A3; Golgin subfamily A member 3; Golgin-160; golgin-165; HGNC:4426; male enhanced antigen-2; male-enhanced antigen 2; Mea2; MEA-2; Mea2/Golga3; repro27; SY2/SY10 protein
Símbolos de los genes Golga3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GOLGA3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97684).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.