Learn More
Bolos de cinc oro, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold Zinc slugs |
| Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Au:Zn; 95:5 wt% |
| Cantidad | 5 Pc. |
| Peso | ≈3.7g/slug |
| Formulario | ≈ 3,7 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD02092916 |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |