Learn More
Lingotes de cinc oro, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453895
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15453895 1 Pc. cada uno
15463895 5 Pc. paquete de 5
2 options
Código de producto. 15453895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043470.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Zinc slugs
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Zn; 90:10 wt%
Cantidad 1 Pc.
Peso ≈0.45g/slug
Formulario ≈ 0,45 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02092916
Porcentaje de pureza 99.95%