Learn More
Alambre de oro, 14 ct, rojo, 1,63 mm de diámetro, Au 58,3 % mín., Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold wire (14kt) |
| Color | Rojo |
| Nombre de nota | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
| Cantidad | 10 cm |
| Peso | ≈28g/m |
| Formulario | Alambre, ≈28 g/m |
| Número MDL | MFCD00003436 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3% |