Learn More
Alambre de oro, 0,762 mm de diámetro, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308837 10 cm 10 cm
11398827 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038379.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold wire
Nombre de nota 0.762mm (0.030 in.) dia.
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Peso ≈8.8g/m
Formulario Alambre, ≈8,8g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion