Learn More
Lámina delgada de oro, 0,007 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11379628 25 x 25 mm 25 mm
11460680 50 x 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11379628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044139.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Thinfoil
Nombre de nota 0.007mm (0.00028 in.) thick, not certified pinhole free
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.08g/25x25mm
Formulario Lámina fina, ≈0,08g/25x25 mm, sin agujeros no certificado
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%