Learn More
WTW™ Kits de pruebas de reactivos de oro
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
- Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua de mar |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 80 |
| temp | de 0,5 a 12,0 mg/ de Au |
| Suficiente para | 100 digestiones |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Conjunto de grietas |