Learn More
Patrón de blanco de oro 1 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11415978 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. 11415978
Marca: SPEX Certiprep CLAU11Y
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Au100 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Blank Standard 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
% mín. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Fórmula molecular Au
Número MDL MFCD00003436
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:30050
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio