Learn More
Bolo de oro, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, Premion™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15464775 1 Pc. cada uno
15474775 5 Pc. paquete de 5
2 options
Código de producto. 15464775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040442.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Electrónica, deposición de vapor
Electronics, vapor depositionGold slug is used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈0.49g/slug
Formulario ≈0,49 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Premion