Learn More
Carga de oro, semiesférica, 6,35 mm e inferior, 99,95 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| CAS | 7440-57-5 |
| Cantidad | 25 g |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction