Learn More
Polvo de oro, malla -100, Premion™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436625 1 g 1 g
15446625 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044882.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Oro, Au, número CAS 7440-57-5, bruñido, lámina, pigmento metálico 3, escama, púrpura de magnesio, coloidal, pigmento metálico 3, capa, polvo, oro, coloidal, 5 g, polvo de color dorado, 99,998 % (base metálica), CHEBI:30050, dorado, 19,32 g/cm3 a 20 °C, 231-165-9, PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N, malla -100
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color Dorado
Aspecto Gold colored powder
Cantidad 1 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario Polvo