Learn More
Solución de chapado en oro, sin electrodos, contenido de metal ≈ 3,7 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324358 250 mL 250 ml
11334358 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042307.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para recubrimiento de níquel o cobre
For coating nickel or copper
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold plating solution
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Electroless, metal content ≈3.7g/L
Número MDL MFCD00003436
Número UN UN2922
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido