Learn More
Alambre de oro níquel, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 cm
50 cm
11397908 10 cm 10 cm
11307918 50 cm 50 cm
11317918 1 m 1 metro
3 options
Código de producto. 11397908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036451.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Nickel wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Ni; 82:18 wt%
Cantidad 10 cm
Peso ≈0.32g/10cm
Formulario Alambre, ≈0,32 g/10cm; templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091707
Porcentaje de pureza 99.85%