Learn More
Alambre de oro níquel, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317918 1 m 1 metro
11397908 10 cm 10 cm
11307918 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036451.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Nickel wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Ni; 82:18 wt%
Cantidad 1 m
Peso ≈0.32g/10cm
Formulario Alambre, ≈0,32 g/10cm; templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091707
Porcentaje de pureza 99.85%