Learn More
Nanovarillas de oro, 9-15 nm de diámetro x 55-65 nm de longitud, dispersión en agua, absorción de 850 nm absorción, con carga positiva, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7080258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
15425055 5 mL 5 ml
15435055 25 mL 25 ml
15445055 100 mL 100 ml
3 options
Código de producto. 15425055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046945.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Specifications
Nombre del producto químico o material Gold nanorods
Color Incolora
Nombre de nota 9 to 15nm dia. x 55 to 65nm length, dispersion in water, 850nm Absorption, positively charged
Punto de ebullición >60°C (decomposition)
Cantidad 5 mL
Olor Odorless
Formulario Líquido