Learn More
Nanovarillas de oro, 19-25 nm de diámetro x 50-60 nm de longitud, dispersión en agua, absorción de 650 nm absorción, con carga negativa
Código de producto. 15405065
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. 15405065
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046997.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanorods
Color Incolora
Nombre de nota 19 to 25nm dia. x 50 to 60nm length, dispersion in water, 650nm Absorption, negatively charged
Punto de ebullición >60°C (decomposition)
Cantidad 5 mL
Olor Odorless
Formulario Líquido