Learn More
Nanopartículas de oro, 50 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, absorción 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
15400717 25 mL 25 ml
15494535 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15400717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67157.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For conjugate development by passive adsorption of proteins and other ligands to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para el desarrollo de conjugados por adsorción pasiva de proteínas y otros ligandos a la superficie de las nanopartículas de oro
  • Los conjugados se pueden utilizar en aplicaciones de transferencia, microscopía electrónica e inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 535nm absorption
Cantidad 25 mL
Tamaño de partículas 50nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Porcentaje de pureza 95%