Learn More
Nanopartículas de oro, 30 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, OD1, absorción 526 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
15404575 25 mL 25 ml
15414575 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15404575
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67284.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para su uso en adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y glicoles de polietileno
  • Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 526nm absorption
Cantidad 25 mL
Tamaño de partículas 30nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido