Learn More
Nanopartículas de oro, 250 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7057764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
15440727 25 mL 25 ml
15450727 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15440727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67290.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Para el desarrollo de conjugados de oro de péptidos y proteínas para su uso en aplicaciones como transferencia, microscopía y TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Marrón a rosa
Nombre de nota supplied in 0.1mM PBS
Cantidad 25 mL
Olor Odorless
Tamaño de partículas 250nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Porcentaje de pureza 95%