Learn More
Nanopartículas de oro, 250 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Para la adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y glicoles de polietileno
- Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
| Color | Marrón a rosa |
| Nombre de nota | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer |
| Cantidad | 25 mL |
| Tamaño de partículas | 250nm |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formulario | Líquido |