Learn More
Nanopartículas de oro, 20 nm, funcionalizadas con biotina, pegilada, OD 50, suministrada en agua purificada, absorción 524 nm, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 ml
15465815 0.5 mL 0.50 ml
15424505 1 mL 1 ml
2 options
Código de producto. 15465815
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67061.&I
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rojo
Nombre de nota biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 524nm absorption
Cantidad 0.5 mL
Tamaño de partículas 20nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido