Learn More
Nanopartículas de oro, 200 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7057790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424595 25 mL 25 ml
15434595 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67327.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Para la adsorción de ligandos tiolados como oligonucleótidos y glicoles de polietileno
  • Además, debido a la mayor estabilidad, estas nanopartículas de oro son ideales para su uso en aplicaciones físicas y ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Marrón a rosa
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Cantidad 25 mL
Tamaño de partículas 200nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido