Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de base de orificio de inyección para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Código de producto. 10575425 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
Para utilizar con (equipo):
Instalación de columna doble
Instalación de una sola columna
Instalación de una sola columna (versión cruzada)
Cantidad:
10/paq.
2/paq.
Product Type:
Junta base de entrada Siltek
Junta de base de entrada de oro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Cantidad Product Type unitSize
10575425 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 2
10281665 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10548605 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10558605 1,2 mm Instalación de columna doble 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10703996 1,2 mm Instalación de columna doble 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10219174 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10371335 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10534655 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 10
10781947 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 2
10417714 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10575425 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290GA093
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un análisis óptimo de GC mediante el uso de un sellado el excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC.
Garantice un análisis óptimo de cromatografía de gases (GC) mediante el uso de un sellado excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC. Mecanizados con precisión de acero inoxidable de alta calidad, elija entre sellos de base chapados en oro o tratados con Siltek. La superficie recubierta químicamente inerte los hace adecuados para el análisis de compuestos activos como pesticidas, bifenilos policlorados (PCB) y fenoles. Utilice estas juntas de base de orificio de inyección para GC con orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ Serie 1300 y los sistemas Agilent GC 5890/6890/7890.
  • Mecanizado de precisión para ofrecer unas excepcionales propiedades de sellado
  • Reduce la actividad (especialmente útil para el análisis de pesticidas, PCB, fenoles, etc.)
  • El acero inoxidable de alta calidad proporciona un sellado reproducible
  • Equivalente directo a las piezas originales Agilent
  • Compatible con todos los orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Agilent 5890/6890/7890
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2/paq.
Product Type Junta base de entrada Siltek
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (equipo) Instalación de una sola columna (versión cruzada)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.