Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de base de orificio de inyección para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Código de producto. 10371335 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
Para utilizar con (equipo):
Instalación de columna doble
Instalación de una sola columna
Instalación de una sola columna (versión cruzada)
Cantidad:
10/paq.
2/paq.
Product Type:
Junta base de entrada Siltek
Junta de base de entrada de oro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Cantidad Product Type unitSize
10371335 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10281665 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10548605 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10558605 1,2 mm Instalación de columna doble 10/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 10
10703996 1,2 mm Instalación de columna doble 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10219174 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq. Junta de base de entrada de oro paquete de 2
10534655 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 10
10781947 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 2
10575425 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 2
10417714 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq. Junta base de entrada Siltek paquete de 10
10 options
Código de producto. 10371335
Marca: Thermo Scientific™ 290GA084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un análisis óptimo de GC mediante el uso de un sellado el excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC.
Garantice un análisis óptimo de cromatografía de gases (GC) mediante el uso de un sellado excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC. Mecanizados con precisión de acero inoxidable de alta calidad, elija entre sellos de base chapados en oro o tratados con Siltek. La superficie recubierta químicamente inerte los hace adecuados para el análisis de compuestos activos como pesticidas, bifenilos policlorados (PCB) y fenoles. Utilice estas juntas de base de orificio de inyección para GC con orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ Serie 1300 y los sistemas Agilent GC 5890/6890/7890.
  • Mecanizado de precisión para ofrecer unas excepcionales propiedades de sellado
  • Reduce la actividad (especialmente útil para el análisis de pesticidas, PCB, fenoles, etc.)
  • El acero inoxidable de alta calidad proporciona un sellado reproducible
  • Equivalente directo a las piezas originales Agilent
  • Compatible con todos los orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Agilent 5890/6890/7890
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Product Type Junta de base de entrada de oro
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (equipo) Instalación de una sola columna (versión cruzada)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.