Learn More
Tiosulfato de sodio y oro(I) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407501
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364707 1 g 1 g
11384707 5 g 5 g
11374707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039741.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15283-45-1 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15283-45-1
Fórmula molecular AuNa3O6S4
Peso molecular (g/mol) 490.17
Número MDL MFCD00046176
Clave InChI FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
PubChem CID 27176
Nombre IUPAC {[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium
SMILES [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.19 (anhydrous)
Aspecto White powder
Densidad 3.09