Learn More
Bolo de germanio oro, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15483495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15483495 1 Pc. cada uno
15493495 5 Pc. paquete de 5
2 options
Código de producto. 15483495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014173.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Germanium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Ge; 88:12 wt%
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈2.9g/slug
Formulario ≈2,9 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091706
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion