Learn More
Gasa de oro, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,064 mm de diámetro, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355237
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11355237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040931.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-57-5
Se utiliza como electrodo gasa de oro, malla 100 tejida con alambre de 0,064 mm de diámetro, 99,99 % (base de metales).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7440-57-5
Cantidad 100 x 100 mm
Porcentaje de pureza 99.99%